Tisk…
5-Fluoro-2-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC445034-250MG PC445034-1G PC445034-5G
APOSPC445034-250MGEA 1240 CZK
APOSPC445034-250MG APOSPC445034-1G APOSPC445034-5G
5-Fluoro-2-nitropyridine
5-Fluoro-2-nitropyridine
Vzorec: C5H3FN2O2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092917
CAS číslo: 779345-37-8