Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC445031-1G PC445031-25G PC445031-5G
APOSPC445031-1GEA 2700 CZK
APOSPC445031-1G APOSPC445031-25G APOSPC445031-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095080
CAS číslo: 375368-78-8