Tisk…
4-Fluoro-3-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC445030-250MG PC445030-1G PC445030-5G
APOSPC445030-250MGEA 3040 CZK
APOSPC445030-250MG APOSPC445030-1G APOSPC445030-5G
4-Fluoro-3-methylpyridine 97%
4-Fluoro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆FN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114241
CAS číslo: 28489-28-3