Tisk…
2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC445028-1G PC445028-5G
APOSPC445028-1GEA 655 CZK
APOSPC445028-1G APOSPC445028-5G
2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine 98%
2-Amino-3-nitro-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₄FN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972413
CAS číslo: 212268-12-7