Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC445025-1G PC445025-25G PC445025-5G
APOSPC445025-1GEA 1450 CZK
APOSPC445025-1G APOSPC445025-25G APOSPC445025-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂BrFN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703668
CAS číslo: 1868-58-2