Tisk…
5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC445023-250MG PC445023-1G
APOSPC445023-250MGEA 2490 CZK
APOSPC445023-250MG APOSPC445023-1G
5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
5-Fluoro-2-iodopyridine
Vzorec: C5H3FIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787574
CAS číslo: 159870-80-1