Tisk…
2-Chloro-3-fluoro-4-iodopyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC445020-10G PC445020-25G PC445020-5G
APOSPC445020-10GEA 4500 CZK
APOSPC445020-10G APOSPC445020-25G APOSPC445020-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-iodopyridine 95+%
2-Chloro-3-fluoro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂ClFIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972389
CAS číslo: 148639-07-0