Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC445018-1G PC445018-5G PC445018-25G
APOSPC445018-1GEA 2940 CZK
APOSPC445018-1G APOSPC445018-5G APOSPC445018-25G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
MW: 190.0130 g/mol
Bod varu: 60 °C/3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839278
CAS číslo: 128071-79-4