Tisk…
4-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4448-1G PC4448-25G PC4448-5G
APOSPC4448-1GEA 2900 CZK
APOSPC4448-1G APOSPC4448-25G APOSPC4448-5G
4-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
4-Chloro-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₂ClFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09750157
CAS číslo: 347418-42-2