Tisk…
2-Fluoro-5-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4443-5G PC4443-25G
APOSPC4443-5GEA 622 CZK
APOSPC4443-5G APOSPC4443-25G
2-Fluoro-5-nitroanisole
2-Fluoro-5-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Bod tání: 66…71 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782081
CAS číslo: 454-16-0