Tisk…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4439-1G PC4439-25G PC4439-5G
APOSPC4439-1GEA 622 CZK
APOSPC4439-1G APOSPC4439-25G APOSPC4439-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₅F₃N₂
Bod varu: 117 °C/15mmHg
Bod tání: 89…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156058
CAS číslo: 10010-93-2