Tisk…
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H,1H-Undecafluoro-1-hexanol, 1H,1H-Perfluoro-1-hexanol, 1,1-Dihydroperfluorohexanol
PC4438-25G PC4438-5G
APOSPC4438-25GEA 20470 CZK
APOSPC4438-25G APOSPC4438-5G
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol
Vzorec: C₆H₃F₁₁O
Bod varu: 130…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038338
CAS číslo: 423-46-1