Tisk…
6-Fluoro-m-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
PC4433-10G PC4433-250G PC4433-50G
APOSPC4433-10GEA 622 CZK
APOSPC4433-10G APOSPC4433-250G APOSPC4433-50G
6-Fluoro-m-toluidine
6-Fluoro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125.15
Bod varu: 80…86 °C/11mmHg
Hustota: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007654
CAS číslo: 452-84-6