Tisk…
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4413-1G PC4413-5G PC4413-25G
APOSPC4413-1GEA 1870 CZK
APOSPC4413-1G APOSPC4413-5G APOSPC4413-25G
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₈FNO₂S
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01941314
CAS číslo: 387358-51-2