Tisk…
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4408-1G PC4408-250MG PC4408-5G
APOSPC4408-1GEA 3640 CZK
APOSPC4408-1G APOSPC4408-250MG APOSPC4408-5G
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Vzorec: C₇H₈FNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094241
CAS číslo: 146019-45-6