Tisk…
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluoro-4-nitrophenyl)methanol
PC4403-5G PC4403-1G PC4403-10G
APOSPC4403-5GEA 4070 CZK
APOSPC4403-5G APOSPC4403-1G APOSPC4403-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol
Vzorec: C₇H₆FNO₃
MW: 171,1300 g/mol
Bod tání: 93…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094236
CAS číslo: 503315-74-0