Tisk…

4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC4401-1G PC4401-25G PC4401-5G
APOSPC4401-1GEA 622 CZK
APOSPC4401-1G APOSPC4401-25G APOSPC4401-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₄O₂S
Bod varu: 76 °C/0,5mmHg
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01091000
CAS číslo: 176225-09-5
UN: 3261
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR