Tisk…
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4400-1G PC4400-5G
APOSPC4400-1GEA 2690 CZK
APOSPC4400-1G APOSPC4400-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane
Vzorec: C₄H₂F₇I
Bod varu: 91…92 °C
Hustota: 2,054 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013719
CAS číslo: 374-98-1
EINECS: 206-779-5