Tisk…

2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4398-1G PC4398-250MG PC4398-5G
APOSPC4398-1GEA 2480 CZK
APOSPC4398-1G APOSPC4398-250MG APOSPC4398-5G
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Bod tání: 256…257 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061304
CAS číslo: 32133-39-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR