Tisk…
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4394-25G PC4394-1G PC4394-5G
APOSPC4394-25GEA 5790 CZK
APOSPC4394-25G APOSPC4394-1G APOSPC4394-5G
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate
Vzorec: C₇H₅F₇O₂
Bod varu: 120…122 °C/743mmHg
Hustota: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039252
CAS číslo: 424-64-6
EINECS: 207-036-8
UN: 3272
ADR: 3,III