Tisk…
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC4391-1G PC4391-25G PC4391-5G
APOSPC4391-1GEA 622 CZK
APOSPC4391-1G APOSPC4391-25G APOSPC4391-5G
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Bod varu: 211 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039762
CAS číslo: 62451-84-7