Tisk…
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
PC4390-100G PC4390-25G
APOSPC4390-100GEA 6520 CZK
APOSPC4390-100G APOSPC4390-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol 98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Intermediate for speciality coating systems; acrylate and methacrylate esters are available.
Vzorec: C₄H₃F₇O
MW: 200.06
Bod varu: 95…97 °C
Hustota: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004674
CAS číslo: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN: 1987
ADR: 3 III