Tisk…
Gallium trifluoride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4387L-1G PC4387L-5G
APOSPC4387L-1GEA 5630 CZK
APOSPC4387L-1G APOSPC4387L-5G
Gallium trifluoride 99%
Gallium trifluoride
Vzorec: F₃Ga
MW: 126.72
Bod varu: 1000 °C
Bod tání: 800 °C
Hustota: 4.47 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011021
CAS číslo: 7783-51-9
EINECS: 232-004-5
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04367