Tisk…
Perfluoro(methylcyclohexane)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: FlutecR PP2
PC4381N-1KG PC4381N-250G
APOSPC4381N-1KGEA 0 CZK
APOSPC4381N-1KG APOSPC4381N-250G
Perfluoro(methylcyclohexane)
Perfluoro(methylcyclohexane)
Vzorec: C₇F₁₄
Bod varu: 76 °C
Hustota: 1,788 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001468
CAS číslo: 355-02-2
EINECS: 206-573-5