Tisk…
5-Fluoro-m-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4381J-100G PC4381J-25G PC4381J-5G
APOSPC4381J-100GEA 3840 CZK
APOSPC4381J-100G APOSPC4381J-25G APOSPC4381J-5G
5-Fluoro-m-xylene 98%
5-Fluoro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉F
Bod varu: 144…145 °C
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052366
CAS číslo: 461-97-2
UN: 1993
ADR: 3,III