Tisk…
4-Fluoro-o-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4381G-100G PC4381G-25G PC4381G-5G
APOSPC4381G-100GEA 5860 CZK
APOSPC4381G-100G APOSPC4381G-25G APOSPC4381G-5G
4-Fluoro-o-xylene 98%
4-Fluoro-o-xylene
Vzorec: C₈H₉F
Bod varu: 148…149 °C
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039217
CAS číslo: 452-64-2
UN: 1993
ADR: 3,III