Tisk…
3-Fluoro-o-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4381C-100G PC4381C-250G PC4381C-25G
APOSPC4381C-100GEA 3410 CZK
APOSPC4381C-100G APOSPC4381C-250G APOSPC4381C-25G
3-Fluoro-o-xylene 98%
3-Fluoro-o-xylene
Vzorec: C₈H₉F
Bod varu: 147…152 °C
Hustota: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000323
CAS číslo: 443-82-3
EINECS: 207-140-3
UN: 1993
ADR: 3,III