Tisk…
2-Fluoro-m-xylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 1-Fluoro-2,6-dimethylbenzene
PC4381-100G PC4381-25G PC4381-5G
APOSPC4381-100GEA 5820 CZK
APOSPC4381-100G APOSPC4381-25G APOSPC4381-5G
2-Fluoro-m-xylene 98%
2-Fluoro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉F
MW: 124.16
Bod varu: 147…148 °C
Hustota: 0.988 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039215
CAS číslo: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
UN: 1993
ADR: 3 III