Tisk…
5-Fluorouridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4380B-1G PC4380B-5G
APOSPC4380B-1GEA 1780 CZK
APOSPC4380B-1G APOSPC4380B-5G
5-Fluorouridine 97%
5-Fluorouridine
Vzorec: C₉H₁₁FN₂O₆
Bod tání: 182…185 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00036832
CAS číslo: 316-46-1
EINECS: 206-260-3