Tisk…
5-Fluorouracil 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4380-100G PC4380-25G
APOSPC4380-100GEA 1370 CZK
APOSPC4380-100G APOSPC4380-25G
5-Fluorouracil 99%
5-Fluorouracil
Antineoplastic agent. Not USP. Not for drug use.
Vzorec: C₄H₃FN₂O₂
Bod varu: 190…200 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006018
CAS číslo: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III