Tisk…
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
PC4379-1G PC4379-250MG
APOSPC4379-1GEA 7380 CZK
APOSPC4379-1G APOSPC4379-250MG
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
3-Fluoro-DL-tyrosine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199.18 g/mol
Bod tání: 280 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063075
CAS číslo: 403-90-7
EINECS: 206-964-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III