Tisk…
3-Fluoro-L-tyrosine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxy-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-Tyr(3-F)-OH
PC4378-1G PC4378-250MG
APOSPC4378-1GEA 8370 CZK
APOSPC4378-1G APOSPC4378-250MG
3-Fluoro-L-tyrosine 97%
3-Fluoro-L-tyrosine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199.18 g/mol
Bod tání: 260…261 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002607
CAS číslo: 7423-96-3