Tisk…
5-Fluoro-DL-tryptophan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-F)-OH
PC4377Z-1G PC4377Z-250MG
APOSPC4377Z-1GEA 3150 CZK
APOSPC4377Z-1G APOSPC4377Z-250MG
5-Fluoro-DL-tryptophan
5-Fluoro-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O₂
MW: 222.22
Bod tání: 265 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005649
CAS číslo: 154-08-5
EINECS: 205-822-5