4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4377V-1G
PC4377V-25G
APOSPC4377V-1GEA
622
CZK
APOSPC4377V-1G
APOSPC4377V-25G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec:
C₁₀H₈F₄O MW: 220,17 g/mol Bod tání: 30…33 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061264 CAS číslo: 239107-27-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...