Tisk…
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4377U-1G PC4377U-250MG
APOSPC4377U-1GEA 5000 CZK
APOSPC4377U-1G APOSPC4377U-250MG
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec: C₁₀H₈F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061263
CAS číslo: 239107-26-7