Tisk…
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4377T-1G PC4377T-5G PC4377T-25G
APOSPC4377T-1GEA 622 CZK
APOSPC4377T-1G APOSPC4377T-5G APOSPC4377T-25G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec: C₁₀H₈F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061262
CAS číslo: 207974-20-7