Tisk…
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4377P-25G PC4377P-5G
APOSPC4377P-25GEA 3940 CZK
APOSPC4377P-25G APOSPC4377P-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec: C₁₀H₈F₄O
Bod varu: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061192
CAS číslo: 207986-23-0