4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC4377M-10G
PC4377M-1G
PC4377M-5G
APOSPC4377M-10GEA
1490
CZK
APOSPC4377M-10G
APOSPC4377M-1G
APOSPC4377M-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec:
C₉H₅F₄N Bod varu: 93 °C/10mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061183 CAS číslo: 220239-65-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |