Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4377J-10G PC4377J-5G PC4377J-1G
APOSPC4377J-10GEA 3380 CZK
APOSPC4377J-10G APOSPC4377J-5G APOSPC4377J-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
MW: 203,1400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061181
CAS číslo: 239087-12-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III