Tisk…

2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific

PC4377H-5G PC4377H-1G PC4377H-25G
APOSPC4377H-5GEA 2650 CZK
APOSPC4377H-5G APOSPC4377H-1G APOSPC4377H-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Bod varu: 229 °C
Hustota: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061184
CAS číslo: 179946-34-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR