Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4377G-10G PC4377G-5G PC4377G-1G
APOSPC4377G-10GEA 3410 CZK
APOSPC4377G-10G APOSPC4377G-5G APOSPC4377G-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061180
CAS číslo: 220227-59-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III