Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4377F-10G PC4377F-5G PC4377F-1G
APOSPC4377F-10GEA 9360 CZK
APOSPC4377F-10G APOSPC4377F-5G APOSPC4377F-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 94%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061179
CAS číslo: 239087-11-7
UN: 3276
ADR: 6.1,II