Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4376Y-25G PC4376Y-5G
APOSPC4376Y-25GEA 1990 CZK
APOSPC4376Y-25G APOSPC4376Y-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14 g/mol
Bod tání: 50…53 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061190
CAS číslo: 220227-47-4