Tisk…
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC4376X-10G PC4376X-1G PC4376X-5G PC4376X-25G
APOSPC4376X-10GEA 5160 CZK
APOSPC4376X-10G APOSPC4376X-1G APOSPC4376X-5G APOSPC4376X-25G
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14
Bod tání: 83…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061189
CAS číslo: 195447-80-4