Tisk…
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid
PC4376W-5G PC4376W-1G PC4376W-25G
APOSPC4376W-5GEA 1580 CZK
APOSPC4376W-5G APOSPC4376W-1G APOSPC4376W-25G
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061188
CAS číslo: 195447-79-1