Tisk…
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC4376U-1G PC4376U-250MG PC4376U-5G PC4376U-25G
APOSPC4376U-1GEA 622 CZK
APOSPC4376U-1G APOSPC4376U-250MG APOSPC4376U-5G APOSPC4376U-25G
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061187
CAS číslo: 220227-66-7