Tisk…
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4376T-5G PC4376T-1G
APOSPC4376T-5GEA 12530 CZK
APOSPC4376T-5G APOSPC4376T-1G
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061186
CAS číslo: 209991-64-0