Tisk…
(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4376S-1G PC4376S-5G PC4376S-100MG
APOSPC4376S-1GEA 2200 CZK
APOSPC4376S-1G APOSPC4376S-5G APOSPC4376S-100MG
(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.14
Bod tání: 113…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061185
CAS číslo: 194943-83-4