Tisk…
4-Fluor-3-(trifluormethyl)fenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-trifluoromethylphenol
PC4376R-100G PC4376R-25G PC4376R-5G
APOSPC4376R-100GEA 3870 CZK
APOSPC4376R-100G APOSPC4376R-25G APOSPC4376R-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)fenol 98%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)fenol
Vzorec: C₇H₄F₄O
MW: 180.1
Bod varu: 84…86 °C/15mmHg
Bod tání: 17 °C
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043875
CAS číslo: 61721-07-1
EINECS: 432-560-0
UN: 3265
ADR: 8 II