Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4376P-10G PC4376P-50G PC4376P-1G PC4376P-5G PC4376P-25G
APOSPC4376P-10GEA 0 CZK
APOSPC4376P-10G APOSPC4376P-50G APOSPC4376P-1G APOSPC4376P-5G APOSPC4376P-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061288
CAS číslo: 172333-87-8
UN: 3265
ADR: 8,II